Learn More
UVP Négatoscopes Mini Chromato-Vue™
Assure un environnement de chambre noire compact pour la visualisation des matériaux. Les négatoscopes Mini Chromato-Vue™ UVP™ comprennent un filtre de contrôle du contraste qui absorbe l’énergie UV pour protéger les yeux.
Marque: UVP 95-0072-02
Description
- Chaque négatoscope est conçu pour être utilisé avec des modèles de lampe UVP spécifiques, qui s’adaptent parfaitement au-dessus du négatoscope
- Les négatoscope Mini sont fabriquées avec une base métallique et un plateau en plastique
- Le panneau inférieur de l’armoire est amovible
- Un filtre de réglage du contraste absorbe la lumière UV pour protéger les yeux
- Le hublot d’observation en caoutchouc souple procure une zone de visualisation confortable avec un espace pour les lunettes
- Un rideau occultant léger (réf. n° UVP72-0001-01) bloque la lumière externe de l’intérieur de l’armoire
C-10P : Accepte les lampes rechargeables
C-10 : À utiliser avec les lampes UV compactes et portables
C-10E4 : Conçu pour une utilisation avec les lampes de la série EL de 4 W
C-10E6 : Conçu pour une utilisation avec les lampes de la série EL de 6 W
C-15G : Combine le négatoscope C-10 avec la lampe de poche multibande UVGL-58 à ondes courtes et longues pour former un système d’éclairage autonome
Applications :
Minéralogie, fluorescence de laboratoire, stérilisation, essais in situ
Spécification
229mm | |
305mm | |
C-10P | |
Armoire de visualisation portative |
Lampes rechargeables | |
267mm | |
pour la visualisation de matériaux |