Learn More
UVP Couvercles de blocage des UV transparents
99.10€ - 113.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Comprend | Couvercle anti-UV |
Quantité | 1 par lot |
À utiliser avec (application) | Électrophorèse à gel |
Type de produit | Couvercle anti-UV |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12317553
|
UVP
19-0112-01 |
Transilluminateurs UV au format standard |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11852172
|
UVP
19-0121-01 |
Transilluminateur 3UVtrade; |
106.00€
1 pièce Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12823908
|
UVP
19-0120-01 |
Transilluminateurs de paillasse |
99.10€
1 pièce Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 11-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Transparent | |
1 par lot | |
Couvercle anti-UV |
Couvercle anti-UV | |
Électrophorèse à gel |