Learn More
Urée, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
34.57€ - 335.67€
Identifiants chimiques
CAS | 57-13-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CH4N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.06 |
Clé InChI | XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate |
CID PubChem | 1176 |
ChEBI | CHEBI:48376 |
Nom IUPAC | urée |
SMILES | C(=O)(N)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10123430
|
Thermo Scientific Acros
140750010 |
1 kg | Flacon en plastique |
34.57€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10665572
|
Thermo Scientific Acros
140750050 |
5 kg | Récipient en plastique |
96.08€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11906921
|
Thermo Scientific Acros
140750250 |
25 kg | Sachet en plastique dans une boîte en carton refermable |
335.67€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyseIdentifiants chimiques
57-13-6 | |
60.06 | |
carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate | |
CHEBI:48376 | |
C(=O)(N)N |
CH4N2O | |
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N | |
1176 | |
urée |
Spécification
Urea | |
131.0°C to 135.0°C | |
0.01% max | |
99.5% | |
H2NCONH2 | |
01,1262; 02,455 | |
carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate | |
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N | |
urée | |
1176 | |
60.06 | |
Analyse | |
Cristaux fins |
57-13-6 | |
Blanc | |
Authentique | |
CH4N2O | |
03,42 | |
15,10052 | |
Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,concentrated hcl,practically insoluble in chloroform and ether,soluble in methanol: 16.6g/100 mL,soluble in ethanol: 5g/100 mL | |
C(=O)(N)N | |
60.06 | |
CHEBI:48376 | |
99.5% | |
0.01% max |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-315-5
RUO – Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Urée, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals