Learn More
SI Analytics™ Rouleau de papier universel pour imprimante
Le rouleau de papier d’imprimante universel SI Analytics™ est un papier universel à utiliser avec l’imprimante à papier universel Z890.
Marque:  SI Analytics™ 285203720
Code produit. 10253233
  • 7.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Rouleau de papier universel pour imprimante Z890
  • Un rouleau
  • Diamètre extérieur de 80 mm et diamètre intérieur de 12 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rouleau de papier d’imprimante universel pour imprimante Z 890.
Rouleau pour imprimante
76 mm
Diamètre externe de 80 mm
Pour imprimante Z 890