Learn More
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire unisexe 65% polyester/35% coton
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Longueur (métrique):
92cm
100 cm
108 cm
116cm
124cm
132cm
Description
- Deux poches appliquées basses
- Poche poitrine avec poche pour stylos intégrée
- Fermeture à l’avant par boutons-pression non apparents
- Fente simple à l’arrière pour faciliter les mouvements
- Pas de marquage CE
Spécification
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire unisexe |
Dimensions | L |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Polyester, Carbon |
Couleur | Blanc |
Nbre de poches | 3 |
Comprend | Col à bouton pression non apparent, fente arrière unique et 3 poches plaquées |
Longueur (métrique) | 108 cm |
Structure | 65% Polyester/35% Cotton |