Learn More
Fisherbrand™ Kit de support de paillasse PUROKIT Ultrapure
Fournit de l’eau de haute pureté au lieu d’utilisation. Le kit de support de paillasse PUROKIT Ultrapure Fisherbrand™ est livré assemblé et prêt à l’emploi, avec kit de couplage rapide à robinet. Fonctionne sans connexion électrique.
Marque:  Fisherbrand™ PUROKIT
Code produit. 11924199
  • 1240.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Saturation visible par décoloration des colonnes R2
  • Changez facilement les colonnes en dévissant les écrous
  • Durée de conservation de deux ans dans l’emballage d’origine à température ambiante
Spécification
Spécification
La cartouche R2 bleue devient ocre à la saturation
30 L/h
Traitement des eaux
3 bar à température ambiante (2,5 bar recommandés)
25°C
6 kg
Variable en fonction de la dureté de l’eau à l’entrée
630 mm
Cartouches de rechange KREN
5/kit
630 x 170 x 170 mm