Learn More
Poulten Selfe™ Ubbelohde Suspended-Level Viscometers
Convient aux liquides transparents.Avec certificat d’étalonnage UKAS
Marque: Poulten Selfe™ 1643/07
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ASTM D445-IP71, ASTM D446.Suitable for transparent liquids. Nominal overall length 283mm. Approximate sample size 18mL. With UKAS certificate of calibration.Spécification
Viscosimètre à suspension Ubbelohde | |
D445-IP71, D446 | |
2 |
20 à 100 cSt | |
D446 | |
18 ml |