Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Ubbelohde ASTM
Détermine de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien. Le viscosimètre Ubbelohde ASTM SI Analytics™ présente des traits de graduation pour garantir son contrôle au moyen de mesures manuelles.
Marque:  SI Analytics™ 285400526
Code produit. 10099880
  • 580.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Convient pour les mesures manuelle et automatique des liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
  • Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
  • Étalonné avec constante pour la mesure manuelle
  • Quantité de remplissage de 15 à 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Viscosimètre
0,005K
ISO/DIS 3105, ASTM D2515, ASTM D446
Diamètre de 0,46 mm
Oui
D446
Mesures manuelles et mesures automatiques