Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour nacelles rondes TX-750
Ajoutez des fonctionnalités à votre rotor grâce aux adaptateurs de godets ronds, qui accueillent les tubes et les flacons, les microtubes et les tubes de prélèvement sanguin coniques et à fond rond.
Marque: Thermo Scientific™ 75003639
704.66 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ajoutez des fonctionnalités à votre rotor grâce aux adaptateurs de godets ronds Thermo Scientific™ TX-750, qui soutiennent les tubes et les flacons, les microtubes et les tubes de prélèvement sanguin coniques et à fond rond.
Caractéristiques :
- Les adaptateurs accueillent les tubes et les flacons, les microtubes et les tubes de prélèvement sanguin coniques et à fond rond
Spécification
Adaptateur pour godet rond | |
15 ml | |
Tube conique 15 ml |
Conique | |
Tube et flacon conique à fond rond, microtube et tube de prélèvement sanguin | |
15 ml |