Learn More
WTW™ Turbidimètres de laboratoire Turb™
Get optimum automatic calibration for laboratory turbidity meters with the Turb™ Series 550 Laboratory Turbidity Meter.
Marque: WTW™ 600100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Turbidimètre de laboratoire• Mesure jusqu'à 10 000 NTU
• Gamme 0,00 à 9,99 NTU pour l'eau potable
• Conforme aux BPL et aux normes NF EN ISO 7027 et US EPA
• Cellule à flux continu en option
• Sortie RS232
• Calibrage automatique jusqu'à 5 points
• Changement de gamme automatique
• Alarme de calibrage réglable 1 à 99 jours
• Large écran LCD avec double affichage de la valeur mesurée et de la valeur précédente (mesure différentielle)
• Impression horodatée avec rapport de calibration via la sortie RS232 conformément aux prescriptions BPL
• En option cellule à flux continu raccords extérieurs φ 6mm
• Turbidimètre 0-1000 NTU
• Mesure néphélométrique de la lumière diffusée à 90° pour solution claire, eau potable
• Mesure par lampe tungstène conforme à la norme US EPA
• Turbidimètre de laboratoire 1000 NTU
• Selon US EPA
• Inclus avec 3 cuvettes de mesure et solutions étalons 0,02-10,0-1000 NTU. avec solution étalon 0,02-10,0-1000 NTU
Spécification
Laboratory Turbidity Meter | |
LCD | |
Automatique | |
25 mL | |
±2% of value or ±0.01 NTU | |
252 mm | |
100/240 V 47/63 Hz | |
100/240 V | |
10°C to 40°C |
Tungsten | |
<3 sec. | |
Two 28 x 70mm round cuvettes with 25mL sample volume and three calibration standard | |
For comparative measurements, the current and previous values are shown on the two-line display | |
0.01 NTU from 0.00 to 9.99, 0.1 NTU from 10.0 to 99.9, 1 NTU from 100 to 1000 | |
100 mm | |
47/63 Hz | |
CE, US EPA | |
2 ans |