Learn More
Acide tungstique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tungstic acid |
Couleur | Vert-jaune à jaune |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 5 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min |
Formule linéaire | H2WO4 |
Merck Index | 15, 9998 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hf and alkalies |
Poids de la formule | 249.86 |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tungstic acid