Learn More
Fisherbrand™ X6 RACKS ETAGES POUR MICROTUBES MICROTUBES
Connect to one another on either end. Fisherbrand™ 3-Way Tube Racks include convenient finger slots moulded onto the rack and each of the three tiers to accommodate different tube sizes.
Marque: Fisherbrand™ HS4289BF
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Portoir gradin 3 tailles de tubes
- Possibilité d'assemblage
- Possibilité d'assembler les portoirs grâce à des ergots sur le côté
- Niveau inférieur: 24 tubes 0.2mL individuels ou en barrettes
- Niveau intermédiaire: 14 tubes 0.5mL
- Niveau supérieur: 12 tubes 1.5/2mL
- Portoir gradin 3 tailles de tubes
- Bleu
- Vert
- Naturel
- Rouge
- Jaune
- Orange
Spécification
Autoclavable | |
Tubes (24 x .02 mL, 14 x 0.5 mL, 12 x 1.5 mL) | |
microtube storage and sample transfer | |
164 x 123 x 62mm | |
123 mm | |
24 x 6.3 mm, 14 x 7.8 mm, 12 x 11 mm |
Assorted (Blue, Green, Natural, Orange, Pink, Yellow) | |
Polypropylene | |
6/Pk. | |
164 mm | |
62 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ X6 RACKS ETAGES POUR MICROTUBES MICROTUBES > interlocking to fit 4 tube sizes polypropylene autoclavable assorted (blue green pink yellow orange) Fisherbrand
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu