Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tropaeoline O
29.95€ - 51.46€
Identifiants chimiques
CAS 547-57-9
Formule moléculaire C12H10N2NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 317.271
Numéro MDL MFCD00007499
Clé InChI YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
Synonyme Acid Orange 6; C.I. 14270
CID PubChem 87071197
Nom IUPAC Acide 4-[(2Z)-2-(2-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)hydrazinyl]benzènesulfonic ; sodium
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11378977
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
038708.04
2 g
29.95€
2g
11388977
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
038708.09
10 g
51.46€
10g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-924-8
missing translation for 'rtecsNumber' : DB6145180
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Tropaeoline O