Learn More
Triton X-100, Thermo Scientific Chemicals
28.64€ - 200.68€
Identifiants chimiques
CAS | 9002-93-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H26O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 250.38 |
Numéro MDL | MFCD00132505 |
Clé InChI | JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 5590 |
SMILES | CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11488696
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16046.AE |
100 mL |
28.64€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498696
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16046.AP |
500 mL |
60.68€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11408706
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16046.0F |
2500 mL |
200.68€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsDétergent, équivalent au Nonidet P-40. Le détergent Triton|r X-100 est utilisé en tant que détergent non ionique, émulsifiant et agent dispersant. Il est utile pour l’isolement des protéines membranaires. Il est également utilisé en électrophorèse. C’est aussi un ingrédient actif du vaccin contre la grippe (Fluzone). Il trouve des applications dans la dispersion des matières carbonées pour les matériaux composites tendres et limite l’expansion des colonies d’Aspergillus nidulans en microbiologie. De plus, il s’agit d’un ingrédient actif dans les liquides de nettoyage pour disques vinyle faits maison avec de l’eau distillée et de l’alcool isopropylique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes et les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
9002-93-1 | |
250.38 | |
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N | |
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 |
C16H26O2 | |
MFCD00132505 | |
5590 |
Spécification
Triton X-100 | |
>250°C | |
1.070 | |
1.49 | |
MFCD00132505 | |
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N | |
2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthan-1-ol | |
5590 |
9002-93-1 | |
∽5°C | |
180°C (356°F) | |
C16H26O2 | |
Miscible with water. | |
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 | |
250.38 | |
ca. 625 |
Sécurité et traitement
P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P330-P501c
H302-H318
missing translation for 'rtecsNumber' : MD0907600
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.