Learn More
Résine triphénylphosphine, 1 % réticulée avec DVB, 1,0-1,5 mmol/g, maillage 200-400, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Triphenylphosphine resin |
Couleur | Blanc à jaune |
Note relative au nom | 1% crosslinked with DVB |
Forme physique | Billes |
Chargement | 1.0 to 1.5 mmol/g |
Dimensions de la maille | 200 to 400 mesh |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 1 g |