Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de la tripeptidyl peptidase
Description
Tripeptidyl peptidase Inhibitor is a serine protease inhibitor which irreversibly inhibits TPPII (tripeptidyl peptidase II), a giant protease which may substitute for some proteasome functions, and reversibly inhibits Cln (TPPI). AAF-CMK shows only marginal inhibition of the chymotrypsin-like activity of the proteasome.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Inhibiteur de sérine protéases agissant comme un inhibiteur irréversible puissant, sélectif, lié à la dose de la tripeptidylpeptidase II
Spécification
Spécification
Quantité | 10 mg |
Description | Blanc cassé |
Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
À utiliser avec (application) | Inhibiteur de sérine protéases agissant comme un inhibiteur irréversible puissant, sélectif, lié à la dose de la tripeptidylpeptidase II |
Poids de la formule | 453.90g/mol |
Sensibilité | Light Sensitive |
Type de produit | Signal Transduction Reagent |
Forme | Solide |
Clé InChI | ZFZXFWAYCYJFIZ-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | OC(=O)C(F)(F)F.CC(N)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)CCl |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
T07J012 | Certificat d’analyse | 13/07/2023 | J64760.#0,J64760.MA |
M04J018 | Certificat d’analyse | 18/01/2023 | J64760.#0,J64760.MA |
N09B018 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | J64760.#0,J64760.MA |
T28C008 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | J64760.#0,J64760.MA |
Y05B025 | Certificat d’analyse | 06/12/2021 | J64760.#0,J64760.MA |