Learn More
Trifluorométhanesulfonate de triméthylsilyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
34.77€ - 617.07€
Identifiants chimiques
CAS 27607-77-8
Formule moléculaire C4H9F3O3SSi
Poids moléculaire (g/mol) 222.253
Numéro MDL MFCD00000406
Clé InChI FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilyl triflate, tmsotf, trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulphonate, unii-z84v0cbh9j, methanesulfonic acid, trifluoro-, trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate, trimethylsllytrifluoromethanesulphonate, trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, trimethylsilyltrifluoromethanesulphonate
CID PubChem 65367
Nom IUPAC Trifluorométhanesulfonate de triméthylsilyle
SMILES C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11494204
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12535.09
10 g
34.77€
10g
11404214
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12535.18
50 g
123.62€
50g
11414214
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12535.30
250 g
617.07€
250g
Description
Description
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate is used to prepare powerful Lewis acid, difluoroboron triflate etherate in acetonitrile solvent. It is also used as a reagent in a Dieckmann-like cyclization of ester-imides and diesters. Further, it is used in the conversion of carbonyl compounds to their enol ethers. It is also employed for chemical glycosylation reactions. Its reactivity is similar to trimethylsilyl chloride and is also involved in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trifluorométhanesulfonate de triméthylsilyle est utilisé pour préparer un puissant acide de Lewis, l’éthérate de triflate de difluoroboron dans l’acétonitrile. Il est également utilisé comme réactif dans une cyclisation de type Dieckmann des esters-imides et des diesters. De plus, il est utilisé dans la conversion de composés carbonylés en éthers énoliques. Il est également utilisé pour les réactions de glycosylation chimique. Sa réactivité est similaire au chlorure de triméthylsilyle et est également impliquée dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible aux hydrocarbures aliphatiques, aromatiques, haloalcanes et éthers. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l‘humidité et à l‘air. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Trifluorométhanesulfonate de triméthylsilyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals