Learn More
Anhydride trifluorométhanesulfonique 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10173760
Click to view available options
Quantité:
1 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Anhydride trifluorométhanesulfonique, 98 % et plus, ACROS Organics, quantité :250 ml, Emballage :flacon en verre, point d’ébullition :80,0°C, incolore à marron, poids moléculaire :282,13, pourcentage de pureté :98 % et plus, plage de pourcentage de dosage :98 % et plus, Beilstein :03, IV, 35, CAS :358-23-6, CHEBI :CHEBI:48509, densité :1,7000 g/ml
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation, réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 358-23-6
Numéro MDL MFCD00000408
Clé InChI WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoromethanesulfonic anhydride, triflic anhydride, trifluoromethanesulphonic anhydride, trifluoromethanesulfonic acid anhydride, methanesulfonic acid, trifluoro-, anhydride, trifluoromethanesulphonic acid anhydride, unii-8w034lhg1u, tf2o, trifluoromethane sulfonyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethane sulfonic anhydride
CID PubChem 67749
ChEBI CHEBI:48509
Nom IUPAC trifluorométhylsulfonyl trifluorométhanesulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoromethanesulfonic anhydride
Couleur Incolore à marron
Densité 1.7000g/mL
Point d’ébullition 80.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C2F6O5S2
Formule linéaire (CF3SO2)2O
Indice de réfraction 1.3200 to 1.3230
Quantité 50 mL
Beilstein 03, IV, 35
Fieser 04,533; 05,702; 06,618; 07,390; 10,419; 11,560; 12,532; 14,324; 15,339; 16,357; 17,156
Merck Index 15, 9850
Gravité spécifique 1.7
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts viontly with water
Poids moléculaire (g/mol) 282.13
Poids de la formule 282.13
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoromethanesulfonic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.