Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide trifluoroacétique, qualité biochimique, 99,5+ % Code produit.: 11426947
Thermo Scientific Chemicals Acide trifluoroacétique, qualité biochimique, 99,5+ %
Code produit. 11426947
1000g
Click to view available options
Quantité:
50g
250g
1000g
Code produit. 11426947
Marque: Thermo Scientific Chemicals A14365.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Utilisé pour cliver les groupes de blocage de peptides. La combinaison de propriétés comme la solubilité dans la plupart des solvants, la volatilité, la propriété catalytique et une forte acidité avec une nature non oxydante en fait un réactif largement utilisé dans la synthèse organique. L’acide trifluoroacétique est un élément important de la synthèse des produits pharmaceutiques, agrochimiques et des produits de performance. Il est précurseur de nombreux composés fluorés et largement utilisé dans la synthèse de peptides et d’autres transformations organiques impliquant la déprotection du groupe t-BOC. Le TFA est utilisé comme agent d’appariement d’ions dans la chromatographie en phase liquide, comme solvant dans la spectroscopie RMN et comme étalon dans la spectrométrie de masse.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé pour cliver les groupes de blocage de peptides. La combinaison de propriétés comme la solubilité dans la plupart des solvants, la volatilité, la propriété catalytique et une forte acidité avec une nature non oxydante en fait un réactif largement utilisé dans la synthèse organique. L’acide trifluoroacétique est un élément important de la synthèse des produits pharmaceutiques, agrochimiques et des produits de performance. Il est précurseur de nombreux composés fluorés et largement utilisé dans la synthèse de peptides et d’autres transformations organiques impliquant la déprotection du groupe t-BOC. Le TFA est utilisé comme agent d’appariement d’ions dans la chromatographie en phase liquide, comme solvant dans la spectroscopie RMN et comme étalon dans la spectrométrie de masse.
Solubilité
Miscible avec éther, acétone, éthanol, benzène, hexane et tétrachlorure de carbone.
Remarques
L’acide trifluoroacétique (TFA) est un acide organique stable, hygroscopique, volatil et à faible ébullition. Le stockage dans un endroit frais est recommandé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-05-1
Formule moléculaire C2HF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.02
Numéro MDL MFCD00004169
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
CID PubChem 6422
ChEBI CHEBI:45892
Nom IUPAC acide trifluoroacétique
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic acid
Point de fusion -15°C
Point d’ébullition 72°C à 73°C
Numéro UN UN2699
Beilstein 742035
Merck Index 14,9681
Informations sur la solubilité Miscible with ether,acetone,ethanol,benzene,hexane and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 114.02
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Biochimie
Densité 1,48
Quantité 1000g
Odeur Âcre
Indice de réfraction 1,284
Sensibilité Hygroscopique
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Acide trifluoroacétique, qualité biochimique, 99,5+ % >