Learn More
Acide trifluoroacétique, 99 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 ml
Conditionnement:
Ampoule
Spécification
Spécification
Absorbance | 0,025 à 320 nm max., 0,035 à 300 nm max., 0,04 max. à 290 nm, 0,05 à 280 nm max., 0,1 à 270 nm max. |
Nom chimique ou matériau | Trifluoroacetic acid |
CAS | 76-05-1 |
Point de fusion | −15°C |
Point d’ébullition | 72°C |
Formule moléculaire | C2HF3O2 |
Formule linéaire | CF3COOH |
Numéro MDL | MFCD00004169 |
Numéro UN | 2699 |
Beilstein | 742035 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Trifluoroacetic acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.