Learn More
Fisherbrand™ Flacons PEBD translucides
Code produit. 11593232
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Utilisez ces flacons pour de nombreuses applications générales de stockage en laboratoire. Les flacons en PEHD translucide Fisherbrand™ sont étanches et offrent une bonne résistance chimique.
  • Flacons transparents à usage général
  • Bouchon à vis bleu en polypropylène
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Translucide
À utiliser avec (application) Parfaits pour les applications de laboratoire générales
Comprend Bouchon vissant en polypropylène
Matériau En PP
Nb par paquet 10 paquet
Couleur de bouchon Bleu
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 68 mm
Type de produit Flacon à col large
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 58/R3
Diamètre (métrique) 76 mm
Type de bouchon Bouchon à vis