Learn More
Fisherbrand™ Flacons PEBD translucides
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Couleur | Translucide |
À utiliser avec (application) | Parfaits pour les applications de laboratoire générales |
Comprend | Bouchon vissant en polypropylène |
Matériau | En PP |
Nb par paquet | 5/boîte |
Couleur de bouchon | Bleu |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Hauteur (métrique) | 200 mm |