Learn More
trans-4-méthylcyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
98.29€ - 369.84€
Identifiants chimiques
CAS 7731-29-5
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.188
Numéro MDL MFCD00064171
Clé InChI MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylcyclohexanol, trans-4-methylcyclohexanol, cis-4-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl, 1-methyl-4-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, trans, methyl cyclohexanol, p-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, cis, trans 4-methyl cyclohexanol
CID PubChem 11524
Nom IUPAC 4-méthylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(CC1)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11440531
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20054.06
5 g
98.29€
5g
11450531
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20054.14
25 g
369.84€
25g
Description
Description
trans-4-Methylcyclohexanol is used to prepare 4-methylcyclohexyl nitrite to study the laser-induced fluorescence (LIF) excitation spectra of the 4-methylcyclohexoxy and d11-cyclohexoxy radicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-4-méthylcyclohexanol est utilisé pour préparer le nitrite 4-méthylcyclohexyl pour étudier les spectres d’excitation de fluorescence induite par laser (FRV) des radicaux 4-méthylcyclohexoxy et d11-cyclohexoxy.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Identifiants chimiques
7731-29-5
114.188
MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
11524
CC1CCC(CC1)O
C7H14O
MFCD00064171
4-methylcyclohexanol, trans-4-methylcyclohexanol, cis-4-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl, 1-methyl-4-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, trans, methyl cyclohexanol, p-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, cis, trans 4-methyl cyclohexanol
4-méthylcyclohexan-1-ol
Spécification
trans-4-Methylcyclohexanol
0.91
72°C (162°F)
1.455
4-methylcyclohexanol, trans-4-methylcyclohexanol, cis-4-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl, 1-methyl-4-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, trans, methyl cyclohexanol, p-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, cis, trans 4-methyl cyclohexanol
MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
4-méthylcyclohexan-1-ol
11524
98%
7731-29-5
173°C to 175°C
C7H14O
MFCD00064171
Slightly soluble in water.
CC1CCC(CC1)O
114.188
114.19
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H227
Liquide combustible.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 231-790-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante