Learn More
Invitrogen™ TRAIL R3/ TNFRSF10C Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHTNFRSF10CX5
Description
The Human TRAIL R3/TNFRSF10C (TRAIL R3) ELISA quantitates Hu TRAIL R3 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TRAIL R3. Principle of the method The Human TRAIL R3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le TRAIL-R3 (récepteur de facteur de nécrose tumorale membre de la superfamille 10C) est un récepteur pour le ligand cytotoxique TRAIL. Il n’a pas de domaine de mort cytoplasmique, ce qui signifie qu’il n’est pas capable d’induire l’apoptose. Le TRAIL-R3 peut protéger les cellules contre l’apoptose médiatrice de TRAIL en faisant concurrence à TRAIL-R1 et R2 pour la liaison au ligand. Le gène de TRAIL-R3 est un gène inductible par dommage à l’ADN régulé par p53. L’expression du gène a été détectée dans de nombreux tissus normaux, mais pas dans la plupart des lignées cellulaires cancéreuses, ce qui peut expliquer la sensibilité spécifique des cellules cancéreuses à l’activité induisant l’apoptose de TRAIL.Spécification
O14798 | |
15 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
5 x 96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
8794 | |
<12% | |
Plaques à 96 puits pré-enduites, Concentrat de diluant de dosage, SAV-HRP, Étalon, Couvercles de plaques adhésives, Solution d’arrêt, Tampon de lavage, Chromogène, Anticorps de détection biotinylé | |
5 x 96 tests | |
Apoptose | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
16,38 pg/ml à 4 000 pg/ml | |
15 pg/ml à 4 000 pg/ml | |
Biotine | |
Autres protéines | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, Il-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, Il-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-bêta, Timp-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF humains. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CD263,DCR1,DCR1-TNFR,LIT,TRAIL-R3,TRAILR3,TRID | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 33 μl ; sérum, 33 μl ; surnageant, 100 μl | |
UNQ321/PRO366, CD263, DCR1, DCR1-TNFR, LIT, TRAIL-R3, TRAILR3, TRID | |
1 heures 20 min |