Learn More
Fisherbrand™ Anémomètre / thermomètre micro Traceable™
Mesure la vitesse de l’air dans l’une des cinq unités réglable par l’utilisateur : mètres par seconde, pieds par seconde, miles par heure, kilomètres par heure et nœuds. L’anémomètre / thermomètre micro Traceable Fisherbrand fournit des mesures extrêmement rapides, avec des mises à jour deux fois par seconde.
125.00€
Spécification
Précision | ± 1°C |
---|---|
Matériau du coffret | Plastique ABS |
Certifications/Conformité | Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST. |
Température (impériale) | -4°F à 176°F |
Température (métrique) | -20°C à +80°C |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11774196
|
Fisherbrand™
90023-27 |
Micro-anémomètre / thermomètre |
125.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Mesure la vitesse de l’air dans l’une des cinq unités réglable par l’utilisateur : mètres par seconde, pieds par seconde, miles par heure, kilomètres par heure et nœuds. L’anémomètre / thermomètre micro Traceable™ Fisher Scientific™ fournit des mesures extrêmement rapides, avec des mises à jour deux fois par seconde.
L’utilisation facile avec un seul bouton élimine la nécessité de se référer aux instructions.
- Microformat ultra compact
- Affiche le débit d’air maximal et le refroidissement éolien mesuré en °F et °C
- Boîtier en plastique ABS robuste
- Étanche et durable
- Rétroéclairage électroluminescent
- Écran LCD à contraste élevé et facile à lire avec des chiffres de 0,375 po (9,52 mm)
- Conception robuste et facile à utiliser
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
± 1°C | |
Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST. | |
-20°C à +80°C | |
28,34 g |
Plastique ABS | |
-4°F à 176°F | |
1 oz |