Learn More
Toluène-d8, pour RMN, +99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
106.53€ - 212.06€
Identifiants chimiques
CAS | 2037-26-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.19 |
Numéro MDL | MFCD00044638 |
Clé InChI | YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N |
Synonyme | toluene-d8, 2h8 toluene, perdeuteriotoluene, benzene-d5, methyl-d3, perdeuterotoluene, benzene-d5-, methyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-trideuteriomethyl benzene, toluene d8, toluene-d8, 99 atom % d, toluene-d8, 99.6 atom % d |
CID PubChem | 74861 |
Nom IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideutériométhyl)benzène |
SMILES | CC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10114230
|
Thermo Scientific
166390100 |
10 ml | Flacon en verre |
106.53€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10275590
|
Thermo Scientific Acros
166390250 |
25 ml | Flacon en verre |
212.06€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMRIdentifiants chimiques
2037-26-5 | |
100.19 | |
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N | |
74861 | |
CC1=CC=CC=C1 |
C7H8 | |
MFCD00044638 | |
toluene-d8, 2h8 toluene, perdeuteriotoluene, benzene-d5, methyl-d3, perdeuterotoluene, benzene-d5-, methyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-trideuteriomethyl benzene, toluene d8, toluene-d8, 99 atom % d, toluene-d8, 99.6 atom % d | |
1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideutériométhyl)benzène |
Spécification
Toluene-d8 | |
Incolore | |
0,9400 g/ml | |
4°C | |
2037-26-5 | |
110.0°C | |
C6D5CD3 | |
05, IV, 797 | |
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N | |
1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideutériométhyl)benzène | |
74861 | |
RMN |
Liquide | |
99+ atom % D | |
99,0% min | |
1.494 | |
-84.0°C | |
C7H8 | |
MFCD00044638 | |
toluene-d8, 2h8 toluene, perdeuteriotoluene, benzene-d5, methyl-d3, perdeuterotoluene, benzene-d5-, methyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-trideuteriomethyl benzene, toluene d8, toluene-d8, 99 atom % d, toluene-d8, 99.6 atom % d | |
CC1=CC=CC=C1 | |
100.19 | |
100.21 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
May be fatal if swallowed and enters airways.
May cause drowsiness or dizziness.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of damaging the unborn child.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Use personal protective equipment as required.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 218-009-5
- Toluene-d8
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P331-NE PAS faire vomir.