Learn More
Oxyde de titane, 99,9 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11339057
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Utile pour les applications photovoltaïques. Il joue un rôle important en tant que photocatalyseur sous rayonnement lumineux visible. Les nanotubes d’oxyde de titane traités jouent un rôle important dans le développement de l’hydroxyapatite nanométrique. Il est également utilisé comme catalyseur.
Nanocrystalline titanium oxide electrodes is useful for photo voltaic applications. It plays an important role as photocatalyst under visible light radiation. Treated titanium oxide nanotubes play a significant part in the development of nano-scale hydroxy apatite. It is too utilized as catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12065-65-5
Formule moléculaire Ti3O5
Numéro MDL MFCD00210650
Synonyme Trititanium pentoxide
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium oxide
Point de fusion 1800°C
Forme physique Pièces de 3 à 10 mm
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in hot concentrated sulfuric acid,hydrofluoric acid and alkali.
Pourcentage de pureté 99.9%
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 4.2
Densité 4.2