Learn More
Chlorure de titane(IV), solu. 1 M dans dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15427915
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Activates pyrrolidines for improved conversion, via a modified Bouveault reaction, to the corresponding α,α-dimethylamines
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Active les pyrrolidines pour une meilleure conversion, via une réaction Bouvault modifiée, en α ; ,α ; -diméthylamines correspondantes
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches dans des récipients bien scellés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7550-45-0
Formule moléculaire Cl4Ti
Poids moléculaire (g/mol) 189.667
Numéro MDL MFCD00011267
Clé InChI XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Synonyme titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
CID PubChem 160960
Nom IUPAC tétrachlorure de titane(4+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) chloride
Quantité 500 mL
Formule linéaire TiCl4
Numéro UN UN2922
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 189.69
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in dichloromethane
Sensibilité Moisture sensitive; May form a precipitate
Densité 1.365