Learn More
Tige d’étain, 13 mm (0,51 po) de diamètre, Puratronic™, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11376657
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC tin
SMILES [Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin rod
Note relative au nom 13mm (0.51 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 g
Pourcentage de pureté ≥99.998%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Poids ≈0.52cm/5g
Forme Tige