Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
Les réfrigérants PolarPack fournissent des solutions thermiques dans les cas où la température des emballages est critique pendant le transit. Disponibles dans un large choix de styles et de tailles, nos réfrigérants sont conçus pour offrir une protection fiable contre la température pour une vaste gamme de produits et d’emballages sensibles à la température.
Marque:  Sonoco™ PP16
Code produit. 13099332
  • 55.00€ / 36 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Solutions thermiques dans les cas où la température des emballages est critique pendant le transit
  • Le gel change de phase à 0°C.
  • conditionnez le liquide de refroidissement dans le congélateur avant les expéditions.
  • réfrigération pour le transport des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques et des produits médicaux. 
  • Pour les envois congelés ou réfrigérés.
  • Alternative à la glace humide.
  • Disponibles en plusieurs tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
200 ml (16 oz)
5,5 in
16 oz
Film en polyéthylène
Pour l‘expédition, la température des emballages est critique pendant le transit
6,5 in
1 in
6,5 x 5,5 x 1 po
0°C