Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
Les réfrigérants PolarPack offrent des solutions thermiques pour le transport des paquets dont la température est essentielle. Disponibles dans une large sélection de styles et un grand nombre de tailles, nos réfrigérants sont conçus pour fournir une protection fiable de la température pour une vaste gamme de produits et paquets thermosensibles.
Marque:  Sonoco™ PP48
Code produit. 13029342
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Disponibles dans une large sélection de styles et de tailles, ils sont conçus pour offrir une protection en cas de surchauffe pour un vaste éventail de produits et d’emballages.
  • Alternative économique à la glace humide
  • Protégés par un film en PE durable de 4,1 mil d’épaisseur
  • Offrent une réfrigération non mécanique fiable pour garantir la sûreté du transport des produits alimentaires, produits pharmaceutiques et autres produits médicaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
48 oz.
10,5 po
48 oz
Film en polyéthylène
10,5 po
1,25 po
10,5 x 7,5 x 1,25 in
0°C