Learn More
Sonoco™ Mini-boîtes d’expédition de laboratoire ThermoSafe
Boîte d’expédition en polystyrène à deux pièces avec parois isolées de 1 po (25 mm) d’épaisseur
350.00€
Spécification
Applications | Stocke et livre des produits pharmaceutiques, des échantillons, des sérums, des vaccins, des organes et des boîtes de culture |
---|---|
Type | Boîte d’expédition en deux pièces |
Dimensions (L x l x H) extérieures | 8 x 6,5 x 5,125 in |
Dimensions (P x l x H) intérieures | 5,87 x 4,37 x 3 in |
Matériau | PS |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12147760
|
Sonoco™
03741-20 |
Comprend des boîtes d’expédition de laboratoire isolées pour flacons, tubes et bouteilles, avec zone de croissance de 75cm2 | N/A | ||||||
Description
Boîte d’expédition en polystyrène à deux pièces avec parois isolées de 1 po (25 mm) d’épaisseur
- Couvercle et corps interverrouillables fournis avec des rainures d’entourage pour une étanchéité adéquate
- Matériau de changement de phase U-tek™, boîte réutilisable qui s’adapte parfaitement à la moitié supérieure pour une protection supplémentaire contre la température (voir réf. catalogue 418)
- Stocke et livre en toute sécurité des produits pharmaceutiques, des échantillons, des sérums, des vaccins, des organes et des boîtes de culture
Idéales pour le transport d’articles fragiles tels que flacons, tubes et bouteilles
Informations sur la commande
Extérieur : 8 x 6 x 5,25 po (20 x 15,2 x 13,3 cm) (L x l x H); Intérieur : 5,88 x 4,63 x 3 po (15 x 11,1 x 7,6 cm) (L x l x D); Poids à vide : 2,63 oz (74 g)
Spécification
Stocke et livre des produits pharmaceutiques, des échantillons, des sérums, des vaccins, des organes et des boîtes de culture | |
8 x 6,5 x 5,125 in | |
PS |
Boîte d’expédition en deux pièces | |
5,87 x 4,37 x 3 in |