Learn More
Thermo Scientific™ Fours à moufle de paillasse industriels Thermolyne™
Ce four à moufle industriel pour paillasse permet de réaliser des applications à très haute température. Il peut atteindre une température maximale de 1200°C.
Marque:  Thermo Scientific™ FD1540M
Code produit. 12972611
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Effectuez des applications à très haute température grâce au four à moufle industriel pour paillasse Thermo Scientific™ Thermolyne™, qui peut atteindre une température maximale de 1 200°C.L’unité comprend plusieurs fonctions de sécurité et deux options de régulation de la température.L’isolation renforcée en briques de feu entoure l’ouverture pour une durabilité accrue.
Principales caractéristiques :
  • Une alarme réglable ou une configuration de la protection contre le dépassement de température (OTP) permet de protéger le four ou la cuve déjà chargée d’une chaleur excessive
  • Un dispositif de protection en cas de rupture du thermocouple interrompt l’alimentation des éléments de chauffe pour éviter une condition de surtempérature du thermocouple
  • La porte à contrepoids s’ouvre verticalement vers le haut, éloignant la chaleur de l’opérateur
  • Quatre éléments enrobés individuellement dans un ciment réfractaire spécial permettent une excellente distribution de la chaleur dans la chambre
  • Un interrupteur de sécurité sur la porte protège l’opérateur en coupant l’alimentation des éléments de chauffe lors de l’ouverture de la porte
  • Un port de 0,95 cm (0,38 in) monté à l’arrière permet de surveiller les températures de la chambre avec des appareils de mesures indépendants
  • Un affichage LED montre simultanément le point de consigne et la température réelle du four soit en °C soit en °F (modèles programmables uniquement)
Contrôleur de point de consigne unique (B1) :
  • Rampe simple jusqu’au point de consigne puis une pause
  • Un affichage unique montre la température réelle ou le point de consigne
Contrôleur programmable à 8 niveaux (C1) :
  • Rampes pour varier les temps de chauffe et les cycles de pause pour maintenir la température à des niveaux définis entre 0,1 et 999,9 minutes
  • La fonction “Holdback” (retenue) “retientˮ le programme jusqu’à ce que la température du four augmente ou diminue en fonction des paramètres préprogrammés—le programme ne doit jamais dépasser la performance du four
Comprend :
Four, thermocouple Platinel™ II et une plaque de four en céramique pour protéger l’élément de chauffe du bas.
Remarque :
Les modèles 120 V nécessitent un câblage fixe et le cordon d’alimentation n’est pas fourni.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,08 pieds cubes
2,2 L
Multisegment/Programme unique
1 programme / 8 segments programmable numérique
18 x 11 x 16,5 in (45,7 x 27,9 x 41,9 cm)
45,7 cm
27.9
16,5 in
41,9 cm
9 in
52 lb
240 V, 50/60 Hz
9,3 A
Toutes les unités cUL, UL répertoriées ; 33 unités également marquées CE.
100°C à 1200°C
2230 w
9 x 4 x 3,75 in (22,8 x 10,1 x 9,5 cm)
18 in
4 in
10,1 cm
3,75 in
9,5 cm
22,8 cm
23,5 kg
240 V
50/60 Hz
Certificats
Voir les accessoires
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.