Learn More
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
13406956
|
Thermo Scientific™
60180-872 |
Adaptateur d’injecteur S / SL | N/A | N/A | N/A | |||||
13496956
|
Thermo Scientific™
60180-878 |
Adaptateur de détecteur TCD | N/A | N/A | N/A | |||||
13446956
|
Thermo Scientific™
60180-873 |
Un écrou | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
QCC (changement rapide de colonne) : installation de colonne étanche
- Installation de colonne GC analytique sans outil
- Ferrules en graphite
Les kits QCC complets comprennent :
- Un adaptateur d’injecteur
- Un adaptateur de détecteur
- Un écrou
- Des ferrules (1 de chaque : 0,25 ,0.32,0.53)
- Coupe-colonne en céramique
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ QCC (changement rapide de colonne) pour les instruments Agilent