Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour porte-filtres réutilisables Thermo Scientific Nalgene™ avec récipient
Pièces de rechange et accessoires pour les porte-filtres réutilisables Nalgene™ avec récipient
Marque:  Thermo Scientific™ 710345-0010
Code produit. 12746697
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Trois prises de vide, chacune équipée d’une vanne à deux voies et port de ventilation ; adaptateur de vide à embout cannelé pour tuyau de diamètre interne 0,38 po. (9,5 mm).
Description
Description
Conçu pour une utilisation dans une large gamme d’applications, le matériel et les accessoires de filtration Thermo Scientific™ Nalgene™ peuvent être utilisés en conjonction avec nos différentes gammes de dispositifs de filtration.
  • Les sorties sont espacées pour faciliter la manipulation des entonnoirs de filtration individuels
  • Le robinet d’arrêt en Teflon™ de chaque vanne arrête le débit lorsque moins de trois prises sont utilisées
  • Idéal pour une utilisation avec l’entonnoir de filtration réutilisable Nalgene avec pince
  • À utiliser avec les entonnoirs de filtration analytique Nalgene ou les entonnoirs de filtration de test Nagene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Nalgene Reusable Filter Funnel with Clamp
Teflon
Filter Manifold Stopcock
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.