Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons de rechange Nalgene™ pour pissettes économiques
Tubulure à travers le dessus avec bouchon et embout moulés en monobloc
117.00€ - 118.00€
Spécification
Matériau | En PP |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Pissette |
Code produit | Marque | Finition de col | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Finition de col | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10385651
|
Thermo Scientific™
712401-0002 |
24-400 |
118.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10050561
|
Thermo Scientific™
712401-0001 |
28-400 |
117.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le bouchon et l’embout sont un moulage monobloc pour une parfaite étanchéité
- Extrémité pouvant être raccourcie pour fournir un débit plus important
- Ajustement serré du tube d’aspiration et du bouchon empêchant la séparation en cas de pression sur la pissette
- Étanches†
Spécification
En PP | |
Pissette |