Learn More
Thermo Scientific™ Support de cuve cylindrique à long trajet pour spectrophotomètre GENESYS™ 20
Marque: Thermo Scientific™ 4011-000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Support de cuve cylindrique à long trajet. Le support à clipser accepte une cuve cylindrique à long trajet jusqu’à 50 mm de long et 22 mm de diamètre.
Spécification
Porte-cuve cylindrique | |
Spectrophotomètre Genesys™ 20 | |
Jusqu’à 50 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Support de cuve cylindrique à long trajet pour spectrophotomètre GENESYS™ 20 > Portoir cylindrique à long trajet optique
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu