Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs pour kit d’ADNg MagJET™
Lavez les échantillons lysés pour éliminer tout contaminant ou inhibiteur de l’ADN génomique isolé. Le tampon de lavage 1 Thermo Scientific™ MagJET™ (concentré) est un composant des kits d’ADN génomique MagJET™ (K2721⁄2722) et peut être acheté séparément en aliquotes de 25 ml.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Kit d’ADNg MagJET
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Les kits Thermo Scientific™ MagJET™ sont conçus pour une purification rapide et efficace de l’acide nucléique. Les kits utilisent la technologie de microbilles paramagnétiques, qui permet des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons. L’ADN de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs.
Spécification
Spécification
Kit d’ADNg MagJET
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Réactifs pour kit d’ADNg MagJET™