Learn More
Unity Lab Services™ Service de validation des incubateurs à CO2 Thermo Scientific™ avec cartographie de température pour les incubateurs à CO2 Thermo Scientific™
Restez conforme à notre garantie de requalification sans frais exclusive pour l’industrie incluse avec chaque service de validation des incubateurs CO2 Thermo Scientific avec cartographie de température pour incubateurs CO2 Thermo Scientific
Marque: Unity Lab Services™ IOPQPCKE89003500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IQ
- Déballage, assemblage et installation : vérifier que l’équipement, les manuels, les fournitures et tous les autres accessoires sont livrés intacts comme spécifié dans la commande de vente. Vérifier que l’équipement est assemblé et installé et que tous les tests de diagnostic initiaux ont été effectués. Tout événement anormal observé lors de l’assemblage et de l’installation a été documenté.
- Utilitaire, installation et environnement : vérifier que le site d’installation répond de manière satisfaisante aux exigences environnementales spécifiées par le fabricant.
QO
- Informations sur les composants du système : des informations détaillées sur la configuration de chaque composant du système ont été enregistrées.
- Limites de QO : Noter une liste des limites recommandées par le fabricant pour s’assurer que le système fonctionne comme prévu.
- Tests et résultats opérationnels de l’équipement : Tester les fonctions importantes de l’équipement pour vérifier que ce dernier fonctionne comme prévu par le fabricant et requis par l’utilisateur. Il s’agit d’un groupe de paramètres d’équipement importants sélectionnés pour les tests en fonction de l’utilisation prévue de l’équipement.
Tests clés : Porte entrouverte, panne de courant, concentration en CO2 et niveaux de température
Cartographie de température
- Tests et résultats de cartographie de la température : Testez les capacités importantes de l’équipement pour vous assurer que l’équipement fonctionne conformément à l’utilisation prévue du système.
Cartographie de température multipoints pour une période de 24 heures avec des intervalles de données de 1 minute.
Spécification
Incubateurs à CO2 Thermo Scientific | |
Garantie de requalification sans frais exclusive pour l’industrie. Unity Lab Services est le seul fournisseur de services OEM à offrir une garantie et une promesse de requalifier les instruments et l’équipement sans frais si un composant clé tombe en panne en vertu de la garantie d’usine d’origine ou d’un plan de service d’instrument admissible. | |
Déplacements vers les principales régions urbaines. Ne comprend pas l’installation. L’instrument doit être installé, mis sous tension et le point de température doit être réglé 24 heures avant l’entretien sur site |
La validation (QI / QO) comprend une procédure de protocole normalisée, QI : Vérifier les conditions d’installation et d’environnement, QO : Vérifiez le fonctionnement conformément aux spécifications de conception, effectuez le mappage de la température de la chambre vide, ouvrez la porte et effectuez les tests de perte d’alimentation. Cartographie de la température : 24 heures de cartographie multipoints. | |
Contactez votre représentant commercial local pour obtenir une liste des zones de couverture standard et étendues. |