Learn More
Thermo Scientific™ Cartouche ultra-pure Barnstead™ Easypure™
À utiliser avec les systèmes de purification d’eau ultra-pure Thermo Scientific Barnstead Easypure
162.00€ - 1374.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10487443
|
Thermo Scientific™
D50233 |
Système de purification d’eau EasyPure™ | Cartouche Ultrapure |
162.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11566457
|
Thermo Scientific™
FL550X1 |
Système de purification d’eau Nanopure R, Infinity et Easypure™ | Ultrafiltre de rechange |
1374.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
À utiliser avec les systèmes de purification d’eau ultra-pure Thermo Scientific Barnstead Easypure
Lit de résine mixte pour capter les ions et molécules ionisées, A changer simultanément avec la cartouche D50229 réf. 92961, Fréquence estimative de renouvellement pour l'ensemble des 2 cartouches: aumoins une fois par an ou selon la• Capacité de production ci-dessousdureté eau alimentation capacité de production, 10°F 2050 l, 15°F 1580 l, 20°F 1020 l, 25°F 820 l, 30°F
• 680 l, 35°F 580 l, 40°F 510 l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Cartouche ultra-pure Barnstead™ Easypure™