Learn More
Thermo Scientific™ Tubes individuels de 0,2 ml
Tubes individuels de 0.2 ml avec bouchons à clipser intégrés plats ou bombés, disponibles dans une variété de couleurs
Marque:  Thermo Scientific™ AB-0337/G
Code produit. 10592655
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Microtube PCR ABgene™
• Bouchon dômé ou plat
• Garanti exempt de DNAse, de RNase ni ADN génomique humain
• Polypropylène vierge de qualité médicale transparent autoclavable
• Paroi très fine des tubes pour transfert thermique uniforme et optimal
• Bouchon dômé idéal pour thermocycler à couvercle chauffant ou bouchon plat à surface inscriptible
• Surface lisse pour une récupération maximale et une adsorption réduite des échantillons
• Tube individuel
Certifications
Certifiés exempts d’ADN humain, de RNase et de DNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Exempts de RNase, DNase et d’ADN humain
0.2 mL
0.2mL thermal cycler blocks for PCR and sample storage applications
Bombé
Thin Wall PCR Tube
Vert
1000/boîte
Polypropylène
Tube