Learn More
Texwipe™ Tapis pour le contrôle de contamination IdealMat™ - 60 couches
Appliquer directement sur le sol
305.00€
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11575315
|
Texwipe™
AMA254582W |
Blanc | 45 x 25 po |
305.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Appliquer directement sur le sol
Choisissez des tapis 30 ou 60 couches.
- Un revêtement adhésif homogène sur chaque couche capture les particules provenant du trafic piétonnier et des roues des équipements
- L’agent antimicrobien contenu dans le revêtement réduit le risque de propagation des germes et des bactéries dans une zone contrôlée
Spécification
60 feuilles/tapis |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Texwipe™ Tapis pour le contrôle de contamination IdealMat™ - 60 couches