Learn More
Tétravinyle étain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
110.00€ - 434.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1112-56-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 226.88 |
Numéro MDL | MFCD00008608 |
Clé InChI | MZIYQMVHASXABC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetravinyltin, tetravinylstannane, stannane, tetraethenyl, stannane, tetravinyl, tin tetravinyl, sn ch=ch2 4, tetravinyl tin, tetravinyltin iv, tetraethenylstannane, stannane,tetravinyl |
CID PubChem | 66189 |
Nom IUPAC | Tétrakis(éthényl)stannane |
SMILES | C=C[Sn](C=C)(C=C)C=C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10771161
|
Thermo Scientific Acros
321080050 |
5 mL | Flacon en verre |
110.00€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10066013
|
Thermo Scientific Acros
321080250 |
25 mL | Flacon en verre |
434.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1112-56-7 | |
226.88 | |
MZIYQMVHASXABC-UHFFFAOYSA-N | |
66189 | |
C=C[Sn](C=C)(C=C)C=C |
C8H12Sn | |
MFCD00008608 | |
tetravinyltin, tetravinylstannane, stannane, tetraethenyl, stannane, tetravinyl, tin tetravinyl, sn ch=ch2 4, tetravinyl tin, tetravinyltin iv, tetraethenylstannane, stannane,tetravinyl | |
Tétrakis(éthényl)stannane |
Spécification
Tetravinyl tin | |
Incolore à jaune | |
160°C to 163°C | |
Authentique | |
C8H12Sn | |
1.5000 to 1.503 | |
1.24 | |
MZIYQMVHASXABC-UHFFFAOYSA-N | |
Tétrakis(éthényl)stannane | |
66189 | |
95% |
1112-56-7 | |
1.2400g/mL | |
40°C | |
94% min. (GC) | |
Sn(CH=CH2)4 | |
MFCD00008608 | |
tetravinyltin, tetravinylstannane, stannane, tetraethenyl, stannane, tetravinyl, tin tetravinyl, sn ch=ch2 4, tetravinyl tin, tetravinyltin iv, tetraethenylstannane, stannane,tetravinyl | |
C=C[Sn](C=C)(C=C)C=C | |
226.88 | |
226.88 | |
Des mesures |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique par inhalation.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 214-193-6