Learn More
Tétraméthylsilane, réactif ACS, qualité RMN, Thermo Scientific Chemicals
40.70€ - 106.53€
Identifiants chimiques
CAS | 75-76-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.23 |
Numéro MDL | MFCD00008274 |
Clé InChI | CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073 |
CID PubChem | 6396 |
ChEBI | CHEBI:85361 |
Nom IUPAC | Tétraméthylsilane |
SMILES | C[Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11917303
|
Thermo Scientific Acros
445900250 |
25 g | Flacon en verre |
40.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11926161
|
Thermo Scientific Acros
445901000 |
100 g | Flacon en verre |
106.53€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-76-3 | |
88.23 | |
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N | |
6396 | |
Tétraméthylsilane |
C4H12Si | |
MFCD00008274 | |
silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073 | |
CHEBI:85361 | |
C[Si](C)(C)C |
Spécification
Tetramethylsilane | |
-99°C | |
0.6400g/mL | |
-27°C | |
Si(CH3)4 | |
MFCD00008274 | |
0.64 | |
Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
C[Si](C)(C)C | |
88.23 | |
CHEBI:85361 | |
Réactif ACS |
75-76-3 | |
Incolore | |
26°C to 28°C | |
C4H12Si | |
1.3585 | |
15,9377 | |
silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073 | |
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N | |
Tétraméthylsilane | |
6396 | |
88.22 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-899-1
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Liquide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.