Learn More
Hydrate de chlorure de tétraammineplatine(II), 99,995 %, (à base de métaux traces), Thermo Scientific Chemicals
152.76€ - 816.06€
Identifiants chimiques
CAS | 108374-32-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2H12N4Pt |
Poids moléculaire (g/mol) | 334.11 |
Numéro MDL | MFCD00149947 |
Clé InChI | KHCPSOMSJYAQSY-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | platinum 4+ ion hydrate hydrochloride tetraazanide |
Nom IUPAC | platinum(2+) tetraamine dichloride |
SMILES | N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Pt++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10506250
|
Thermo Scientific Acros
437005000 |
500 mg | Flacon en verre |
152.76€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10189919
|
Thermo Scientific Acros
437000050 |
5 g | Flacon en verre |
816.06€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-tracesIdentifiants chimiques
108374-32-9 | |
334.11 | |
KHCPSOMSJYAQSY-UHFFFAOYSA-L | |
platinum(2+) tetraamine dichloride |
Cl2H12N4Pt | |
MFCD00149947 | |
platinum 4+ ion hydrate hydrochloride tetraazanide | |
N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Pt++] |
Spécification
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate | |
Blanc | |
Cl2H12N4Pt | |
platinum 4+ ion hydrate hydrochloride tetraazanide | |
N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Pt++] | |
334.11 | |
99.995% | |
Poudre cristalline |
108374-32-9 | |
99.995% | |
MFCD00149947 | |
KHCPSOMSJYAQSY-UHFFFAOYSA-L | |
platinum(2+) tetraamine dichloride | |
334.11 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.