Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube without Cap
Metal-resistant PFA Chemware™ Test Tube without Cap for trace analysis.
Marque: Saint Gobain Life Sciences D1069697
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tube à essai PFA• Totalement inerte
• Idéal pour analyse de traces métalliques
• Totalement inerte, non contaminant et translucide
• Stérilisable de façon répétitive et quasiment incassable
• Tube à essai sans bouchon
• Tube PFA
Spécification
Translucide | |
170 mm | |
Cylindrical | |
No | |
Test Tube |
25 mL | |
PFA | |
Non stérile | |
Not Included |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube without Cap > Chemware™ Test Tube without Cap; Volume: 25 mL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu