Learn More
Medline Scientific™ Tube à essai
66.45€ - 98.40€
Spécification
Type | Tube à essai |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Polarimètre |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11902964
|
Medline Scientific™
91811002 |
100 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10738875
|
Medline Scientific™
9181.2003 |
200 mm |
98.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Spécification
Tube à essai | |
Polarimètre |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Medline Scientific™ Tube à essai