Learn More
Terumo™ Cathéter de seringues
Utilisez ces cathéters pour une variété d’applications cliniques. Le cathéter pour seringue Terumotrade; est doté d’une aiguille d’introduction à double biseau ultra pointue et d’un lubrifiant de qualité médicale permettant une pénétration plus facile et un déplacement plus fluide dans les tissus.
Marque:  Terumo™ 8SS50C1
Code produit. 15320224
  • 85.30€ / 25 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliLa chambre d’aperçu dans une embase transparente à préhension sûre donne une indication immédiate du positionnement correct/liliLe cathéter à paroi fine flexible avec un grand diamètre intérieur assure un bon débit sanguin/liliConditionnement facile à manipuler et inviolable/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cathéter de seringues
25/boîte
50 ml
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Terumo™ Cathéter de seringues > Capacité : 50 ml