Learn More
tert-Pentylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11470498
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 594-39-8
Formule moléculaire C5H13N
Poids moléculaire (g/mol) 87.166
Numéro MDL MFCD00008056
Clé InChI GELMWIVBBPAMIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-amylamine, tert-pentylamine, 2-butanamine, 2-methyl, t-amylamine, 1,1-dimethylpropylamine, 2-methyl-2-butylamine, 2-amino-2-methylbutane, 2-methyl-butan-2-amine, 1,1-dimethyl-1-propylamine, t-pentylamine
CID PubChem 68986
ChEBI CHEBI:84236
Nom IUPAC 2-méthylbutane-2-amine
SMILES CCC(C)(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Pentylamine
Densité 0.746
Point d’ébullition 76°C to 78°C
Point d’éclair −1°C (30°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.3995
Quantité 25 g
Numéro UN UN1106
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 87.17
Pourcentage de pureté 98%