Learn More
Chlorure de tert-butylmagnésium, 1,7 M de solution dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
89.49€ - 378.89€
Identifiants chimiques
CAS | 677-22-5, 109-99-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9ClMg |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.87 |
Numéro MDL | MFCD00000465 |
Clé InChI | ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | tert-butylmagnesium chloride, tert-butylmagnesiumchloride, t-butylmagnesium chloride, t-butyl magnesium chloride, tert-butyl chloro magnesium, magnesium, chloro 1,1-dimethylethyl, tert-butylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf, tbumgcl, tert-bumgcl, t-bumgcl |
CID PubChem | 2724198 |
SMILES | CC(C)(C)[Mg]Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10185710
|
Thermo Scientific Acros
331671000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
89.49€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10771145
|
Thermo Scientific Acros
331678000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
378.89€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
677-22-5, 109-99-9 | |
116.87 | |
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M | |
2724198 |
C4H9ClMg | |
MFCD00000465 | |
tert-butylmagnesium chloride, tert-butylmagnesiumchloride, t-butylmagnesium chloride, t-butyl magnesium chloride, tert-butyl chloro magnesium, magnesium, chloro 1,1-dimethylethyl, tert-butylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf, tbumgcl, tert-bumgcl, t-bumgcl | |
CC(C)(C)[Mg]Cl |
Spécification
tert-Butylmagnesium chloride | |
1.7M solution in THF | |
C4H9ClMg | |
MFCD00000465 | |
0.9310g/mL | |
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M | |
magnésium ; 2-méthylpropane ; chlorure | |
2724198 | |
19 to 21% (as BUMC) | |
−17°C |
Marron | |
677-22-5, 109-99-9 | |
(CH3)3CMgCl | |
04,63; 12,171 | |
tert-butylmagnesium chloride, tert-butylmagnesiumchloride, t-butylmagnesium chloride, t-butyl magnesium chloride, tert-butyl chloro magnesium, magnesium, chloro 1,1-dimethylethyl, tert-butylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf, tbumgcl, tert-bumgcl, t-bumgcl | |
CC(C)(C)[Mg]Cl | |
116.87 | |
116.87 | |
0.931 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage. In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously. Highly flammable liquid and vapor. May cause respiratory irritation. Reacts violently with water. May form explosive peroxides. Suspected of causing cancer. May cause drowsiness or dizziness.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. Handle under inert gas. Protect from moisture. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
danger
- tert-Butylmagnesium chloride, 1.7M solution in THF
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Tetrahydrofuran, tert-Butylmagnesium chloride